Learn More
Greiner Bio-One Inserts de culture cellulaire ThinCert™ à 6 puits pour plaques multipuits
En polystyrène hautement transparent Les inserts de culture cellulaire ThinCert™ à 6 puits Greiner Bio-One pour plaques multipuits sont exempts de DNase, RNase, ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 657641
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Apyrogène
- Non cytotoxique
- Boîtier en polystyrène transparent stable
- Géométrie suspendue
- Membrane capillaire poreuse en PET scellée
- Conditionnement en blister stérile unique
Spécification
Densité des pores : 2 x 106 | |
452,4 mm2 | |
Stérile | |
2,0 ml à 4,15 ml | |
0,4 μm | |
19 mm |
4,15 ml (puits) | |
Polystyrène | |
Insert pour culture cellulaire | |
6 | |
PET |