Learn More
6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furane-3-one, 97 %, Thermo Scientific™
30.60€ - 419.00€
Identifiants chimiques
CAS 6272-26-0
Formule moléculaire C8H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00068174
Clé InChI GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
CID PubChem 235717
Nom IUPAC 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10273372
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SEW02738DA
1 g Flacon en verre ambré
30.60€
1g
10233422
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SEW02738EA
10 g Flacon en verre ambré
193.00€
10g
10747685
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SEW02738EB
25 g Flacon en verre ambré
419.00€
25g
Identifiants chimiques
6272-26-0
150.13
GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
235717
OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
C8H6O3
MFCD00068174
6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
Spécification
6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
97.0
C8H6O3
6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
150.13
150.13
6272-26-0
97%
MFCD00068174
GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
235717
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.