Learn More
6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furane-3-one, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 150.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |