Learn More
6-chloro-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
57.50€ - 698.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2009-83-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.619 |
Numéro MDL | MFCD00002984 |
Clé InChI | JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf |
CID PubChem | 74828 |
Nom IUPAC | 6-chlorohexan-1-ol |
SMILES | C(CCCCl)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11451988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14582.14 |
25 g |
57.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11461988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14582.22 |
100 g |
169.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14582.36 |
500 g |
698.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
6-Chloro-1-hexanol is used in the preparation of its corresponding bromide by reaction with sodium bromide using N,N-dimethylformamide and dibromomethane (2:1) as a solvent. It is utilized in the selective elimination of 6-chloro-1-hexene from esters of 6-chloro-1-hexanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 6-chloro-1-hexanol est utilisé dans la préparation de son bromure correspondant par réaction avec le bromure de sodium en utilisant le N,N-diméthylformamide et le dibromométhane (2:1) comme solvant. Il est utilisé dans l’élimination sélective de 6-chloro-1-hexène à partir d’esters de 6-chloro-1-hexanol.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les sels de métaux en poudre, les agents réducteurs forts, les anhydrides d’acides et les chlorures d’acides.
Identifiants chimiques
2009-83-8 | |
136.619 | |
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N | |
74828 | |
C(CCCCl)CCO |
C6H13ClO | |
MFCD00002984 | |
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf | |
6-chlorohexan-1-ol |
Spécification
6-Chloro-1-hexanol | |
1.027 | |
98°C (208°F) | |
1.456 | |
1697307 | |
Soluble in dimethylformamide. | |
C(CCCCl)CCO | |
136.619 | |
136.62 |
2009-83-8 | |
109°C to 111°C (14 mmHg) | |
C6H13ClO | |
MFCD00002984 | |
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf | |
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N | |
6-chlorohexan-1-ol | |
74828 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 217-925-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MO9160000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only