Learn More
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.70€ - 824.00€
Identifiants chimiques
CAS 102393-82-8
Formule moléculaire C8H3BrCl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 277.93
Numéro MDL MFCD09744007
Clé InChI LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10107568
Nom IUPAC 6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15410389
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63603.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15490379
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63603.03
1 g
182.00€
1g
15400389
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63603.06
5 g
824.00€
5g
Description
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
102393-82-8
277.93
LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
C8H3BrCl2N2
MFCD09744007
10107568
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
Spécification
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Blanc
MFCD09744007
Slightly soluble in water.
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
277.93
277.93
Solide
102393-82-8
C8H3BrCl2N2
quinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro, 2,4-dichloro-6-bromoquinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline,6-bromo-2,4-dichloro, pubchem14690, acmc-1c6nj, abbypharma ap-16-10560, 6-bromanyl-2,4-bis chloranyl quinazoline
LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
10107568
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante