Learn More
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400389
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102393-82-8
Formule moléculaire C8H3BrCl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 277.93
Numéro MDL MFCD09744007
Clé InChI LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10107568
Nom IUPAC 6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Synonyme quinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro, 2,4-dichloro-6-bromoquinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline,6-bromo-2,4-dichloro, pubchem14690, acmc-1c6nj, abbypharma ap-16-10560, 6-bromanyl-2,4-bis chloranyl quinazoline
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide