Learn More
Sartorius Collecteurs 6 branche Microsart™
Support de filtration conçu pour s'adapter à différents besoins.
Marque: Sartorius 168M6-MS
5020.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 100 % d'acier inoxydable pour un effort de nettoyage réduit
- Autoclavabilité totale sans démontage
- Ventilation stérile dans les applications critiques
- Réduit le risque de contamination secondaire
- Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubulures et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
- Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
- Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
- Méthode de choix pour les tests de liquides
- Fournit des résultats fiables et reproductibles
Spécification
Reusable | |
Entonnoirs Microsart™ et Microsart™ @Filter | |
Non-sterile | |
Microsart Funnel Manifold | |
924 mm | |
120 mm |
Manifold | |
Acier inoxydable | |
1 | |
100 à 250 mL | |
98 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Collecteurs 6 branche Microsart™ > S’utilise avec : Entonnoirs Microsart™ et Microsart™ @Filter
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu