Learn More
6-Aminobenzothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
52.26€ - 628.00€
Identifiants chimiques
CAS 533-30-2
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.199
Numéro MDL MFCD00015461
Clé InChI FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
CID PubChem 68288
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-6-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11484324
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12601.03
1 g
52.26€
1g
11494324
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12601.06
5 g
175.88€
5g
11404334
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12601.14
25 g N/A N/A N/A
Description
Description
6-Aminobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-aminobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
533-30-2
150.199
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
68288
C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
C7H6N2S
MFCD00015461
6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
1,3-benzothiazol-6-amine
Spécification
6-Aminobenzothiazole
86°C to 90°C
MFCD00015461
14,425
Slightly soluble in water.
C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
150.199
150.2
533-30-2
C7H6N2S
116381
6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzothiazol-6-amine
68288
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-559-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DL1050200
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante