Learn More
6-Aminobenzothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
6-Aminobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-aminobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 6-aminobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Aminobenzothiazole |
| Point de fusion | 86°C to 90°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 116381 |
| Merck Index | 14,425 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 150.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |