Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tube RMN du système de surveillance des réactions, dia. ext. de 5 mm
Conçu pour surveiller les réactions du début à la fin, le système de surveillance des réactions Wilmad-LabGlass est un tube RMN en verre borosilicaté à deux chambres qui permet un mélange à l’intérieur du tube.
486.00€ - 550.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Système de surveillance des réactions |
Couleur | Transparent, avec bouchon rouge et noir |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Type de bouchon | Bouchon |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15876895
|
Wilmad-LabGlass™
66000-0108 |
8,75 po plié, 15,75 po déplié |
550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886895
|
Wilmad-LabGlass™
66000-0109 |
9,75 po plié, 17,75 po déplié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le système est doté d’une chambre interne avec une pointe en Teflon™ qui, lorsqu’elle est fixée, crée une solution de séparation étanche avant de procéder au mélange.- Permet l’acquisition de spectres avant et après le mélange
- Le mélange in situ de solutions offre une image claire ‘avant et après’ la réaction
- Permet la détermination du point final de réaction spécifique
- Élimine les variables et réduit le risque de contamination pendant les expériences
- Peut être utilisé pour la capture des points de données cinétiques initiaux dans les spectromètres de paillasse permettant d’accéder à la partie supérieure du tube à échantillon
- Permet aux chercheurs d’effectuer des expériences de réaction sans instruments ou équipements spécialisés
- Inclut un bouchon phénolique noir supplémentaire avec un revêtement en caoutchouc blanc pour le tube extérieur, ce qui facilite le stockage des échantillons
- En verre borosilicaté de classe A, type 1
Spécification
Verre borosilicaté | |
Transparent, avec bouchon rouge et noir | |
Bouchon | |
3 mm | |
Mélange dans les tubes | |
1 |
Système de surveillance des réactions | |
Phénolique | |
5 mm | |
600 MHz | |
Bouchon phénolique noir |