Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tube RMN du système de surveillance des réactions, dia. ext. de 5 mm
Conçu pour surveiller les réactions du début à la fin, le système de surveillance des réactions Wilmad-LabGlass est un tube RMN en verre borosilicaté à deux chambres qui permet un mélange à l’intérieur du tube.
Marque: Wilmad-LabGlass™ 66000-0109
Includes: Le bouchon phénolique noir utilisé pendant le mélange n’est pas doté d’un revêtement et doit toujours être maintenu en position verticale.
Description
Le système est doté d’une chambre interne avec une pointe en Téflon& qui, lorsqu’elle est fixée, crée une solution de séparation étanche avant de procéder au mélange.
- Permet l’acquisition de spectres avant et après le mélange
- Le mélange in situ de solutions offre une image claire ‘avant et après’ la réaction
- Permet la détermination du point final de réaction spécifique
- Élimine les variables et réduit le risque de contamination pendant les expériences
- Peut être utilisé pour la capture des points de données cinétiques initiaux dans les spectromètres de paillasse permettant d’accéder à la partie supérieure du tube à échantillon
- Permet aux chercheurs d’effectuer des expériences de réaction sans instruments ou équipements spécialisés
- Inclut un bouchon phénolique noir supplémentaire avec un revêtement en caoutchouc blanc pour le tube extérieur, ce qui facilite le stockage des échantillons
- En verre borosilicaté de classe A, type 1
Spécification
24,8 cm plié, 45,1 cm déplié | |
Système de surveillance des réactions | |
Phénolique | |
5 mm | |
600 MHz | |
Bouchon phénolique noir | |
1 |
Verre borosilicaté | |
Transparent, avec bouchon rouge et noir | |
Bouchon | |
3 mm | |
Mélange dans les tubes | |
9,75 po plié, 17,75 po déplié | |
WG-RMS-8 |