Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaque 50 TS
Pour la séparation biomagnétique et la filtration sous vide
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
---|---|
Raccordements | USB (1) |
Flacons | 2 à 4 L (optionnel) |
Type de plaques | Plaques à 24, 96 et 384 puits (96 et 384 puits : plaques standard et à profil bas ; fond solide et filtrant (en option), plaques à 24 puits avec collecteur à 4 puits) |
Durée de trempage | Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 30 minutes |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17247789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8-SN |
50TS8 | Plaques à 96 puits uniquement |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17297789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8V-SN |
50TS8V | Plaques à 96 puits uniquement ; commutation de tampon |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17257789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8F-SN |
50TS8F | Plaques à 96 puits uniquement ; filtration sous vide |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17267789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8M-SN |
50TS8M | Plaques à 96 puits uniquement ; séparation biomagnétique (avec module accessoire disponible vendu séparément) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17277789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8MF-SN |
50TS8MF | Plaques à 96 puits uniquement ; filtration sous vide ; séparation biomagnétique (avec module accessoire disponible vendu séparément) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17287789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8MV-SN |
50TS8MV | Plaques à 96 puits uniquement ; commutation de tampon ; séparation biomagnétique (avec module d’accessoires disponible vendu séparément) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17207789
![]() |
Agilent BioTek
50TS12-SN |
50TS12 | Plaques à 96 puits uniquement |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17217789
![]() |
Agilent BioTek
50TS12V-SN |
50TS12V | Plaques à 96 puits uniquement ; commutation de tampon |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17227789
![]() |
Agilent BioTek
50TS16-SN |
50TS16 | Plaques à 96 / 384 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17237789
![]() |
Agilent BioTek
50TS16V-SN |
50TS16V | Plaques à 96 / 384 puits ; commutateur de tampon |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le laveur BioTek 50 TS offre d’excellentes performances de lavage des microplaques. Idéal pour une utilisation comme laveur ELISA, le système est également bien adapté au lavage des dosages à base cellulaire. Le modèle 50 TS peut également traiter des protocoles de filtration sous vide et des billes biomagnétiques ou de polystyrène.
L’écran tactile couleur offre une interface utilisateur visuelle, rendant la création de protocoles rapide et intuitive. Lorsqu’il est utilisé avec le lecteur d’absorbance 800 TS ou tout autre système de détection, le 50 TS fournit des résultats pratiques et de haute qualité pour vos flux de travail de lavage des plaques de laboratoire.
Garantie
12 mois
Spécification
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
2 à 4 L (optionnel) | |
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 30 minutes | |
9,8 kg | |
25 à 3 000 μl/puits | |
150 à 1 000 μl/puits/s (selon le collecteur) | |
Écran tactile LCD couleur de 4,3 po |
USB (1) | |
Plaques à 24, 96 et 384 puits (96 et 384 puits : plaques standard et à profil bas ; fond solide et filtrant (en option), plaques à 24 puits avec collecteur à 4 puits) | |
Laveur pour microplaque | |
1 à 10 | |
Écran tactile couleur LCD 4,3 po | |
Une seringue à déplacement positif | |
22 lb |