Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaque 50 TS
GREENER_CHOICE
Code produit. 17227789 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17227789
Marque: Agilent BioTek 50TS16SN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour la séparation biomagnétique et la filtration sous vide
Le laveur BioTek 50 TS offre d’excellentes performances de lavage des microplaques. Idéal pour une utilisation comme laveur ELISA, le système est également bien adapté au lavage des dosages à base cellulaire. Le modèle 50 TS peut également traiter des protocoles de filtration sous vide et des billes biomagnétiques ou de polystyrène.
L’écran tactile couleur offre une interface utilisateur visuelle, rendant la création de protocoles rapide et intuitive. Lorsqu’il est utilisé avec le lecteur d’absorbance 800 TS ou tout autre système de détection, le 50 TS fournit des résultats pratiques et de haute qualité pour vos flux de travail de lavage des plaques de laboratoire.
Garantie
12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Raccordements USB (1)
Flacons 2 à 4 L (optionnel)
Type de plaques Plaques à 24, 96 et 384 puits (96 et 384 puits : plaques standard et à profil bas ; fond solide et filtrant (en option), plaques à 24 puits avec collecteur à 4 puits)
Durée de trempage Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 30 minutes
Type Laveur pour microplaque
Poids (métrique) 9,8 kg
Cycles de lavage 1 à 10
Volume de lavage 25 à 3 000 μl/puits
Affichage Écran tactile couleur LCD 4,3 po
Débit 150 à 1 000 μl/puits/s (selon le collecteur)
Type de fourniture de liquide Une seringue à déplacement positif
Modèle 50TS16
Comprend Plaques à 96 / 384 puits
Interface d’automatisation Écran tactile LCD couleur de 4,3 po
Poids (impériale) 22 lb