Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml
GREENER_CHOICE
Zone d’écriture antibavure brevetée
Marque:  Labcon™ 3191-870-006-9
203.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24317" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16624062
  • 216.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tube à centrifuger conique
  • Surface d’écriture anti-traces brevetée
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Autoclavables
  • Capacité : 50 mL
  • Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Spécification
Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa
50 ml
Résine en polypropylène
500 Tubes/Pk.
500/sachet
Tubes à centrifuger SuperClear™
Cylindrique
Oui
Bouchon à vis plat fixé
5 à 45 par incréments de 1
20,000 x g
Naturel
Oui
500 Tubes/Cs.
500 tubes/sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons/boîte
Non stérile
Autoclavable
29 mm
Conique
Oui
Centrifuge Tube
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml > Bouchons à vis plats ; 500 tubes par sachet /500 bouchons dans un sachet séparé /500 tubes et bouchons par boîte ; non stériles