Learn More
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 50 ml
Tube à centrifuger idéal pour la rotation d’échantillons liquides.
230.00€ - 252.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Couleur | Bleu |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Jetable | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16424989
|
Wheaton™
380100 |
Emballé |
230.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16434989
|
Wheaton™
380110 |
En rack |
252.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Sans fuite
- Stérile
- Tubes à base conique
- Gradué
Spécification
Bleu | |
50 ml | |
Polypropylène | |
25 | |
Non autoclavable | |
Bouchon à vis | |
Oui | |
9500 x g |
Bleu | |
Oui | |
500 | |
Stérile | |
Conique | |
Oui | |
30 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Tube à centrifuger gradué de 50 ml