Learn More
Hamilton™ 50 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfi the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
266.26€ - 367.00€
Spécification
Diamètre (impériale) interne | 0.041 in. |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
Diamètre (métrique) interne | 1.03 mm |
Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
Température (impériale) min. | 50°F |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17824232
|
Hamilton™
CAL80565 |
22s G | Cemented |
266.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17824342
|
Hamilton™
CAL80530 |
22s G | Cemented |
278.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834222
|
Hamilton™
CAL80901 |
22s G | Cemented |
274.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864212
|
Hamilton™
CAL7655-01 |
No Needle Included | Removable |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17844332
|
Hamilton™
CAL81008 |
Custom | Cemented |
367.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 50 μL.
Spécification
0.041 in. | |
1.03 mm | |
50°F | |
1 |
0.305 in. | |
7.75 mm | |
10°C | |
50 μL |