Learn More
Hamilton™ 50 μL 1800 Series Gas Tight Syringe
The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.
280.00€ - 362.00€
Specifications
Matériau | PTFE |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
Température (impériale) min. | 50°F |
Température min. (métrique) | 10°C |
Product Code | Brand | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Price | Quantity & Availability | ||||
17854232
|
Hamilton™
CAL7638-01 |
22s G | Cemented |
280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864282
|
Hamilton™
CAL7645-01 |
22s G | Removable |
362.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17884212
|
Hamilton™
CAL80501 |
No Needle Included | Removable |
290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
- Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
Specifications
PTFE | |
7.75 mm | |
10°C | |
50 μL |
0.305 in. | |
50°F | |
1 |