Learn More
Hamilton™ 50 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
261.00€ - 394.00€
Spécification
Diamètre (impériale) interne | 0.041 in. |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
Diamètre (métrique) interne | 1.03 mm |
Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
Température (impériale) min. | 50°F |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17814222
|
Hamilton™
CAL80930 |
No Needle Included | Luer Tip |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17884402
|
Hamilton™
CAL84857 |
22 G | Cemented |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17854222
|
Hamilton™
CAL80920 |
22s G | Cemented |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17814352
|
Hamilton™
CAL84856 |
22s G | Cemented |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17894222
|
Hamilton™
CAL80965 |
22s G | Cemented |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17824222
|
Hamilton™
CAL80956 |
22s G | Removable |
394.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17814232
|
Hamilton™
CAL80985 |
22s G | Removable |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17844402
|
Hamilton™
CAL80500 |
No Needle Included | Removable |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864342
|
Hamilton™
CAL80975 |
22s G | Sample Lock |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17844342
|
Hamilton™
CAL80939 |
No Needle Included | Luer Lock |
301.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
0.041 in. | |
1.03 mm | |
50°F | |
1 |
0.305 in. | |
7.75 mm | |
10°C | |
50 μL |