Learn More
Acide 5-phénylpyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
108.00€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75754-04-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.209 |
Numéro MDL | MFCD04114189 |
Clé InChI | CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid |
CID PubChem | 2762870 |
Nom IUPAC | acide 5-phénylpyridine-2-carboxylique |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10402664
|
Thermo Scientific Maybridge
CC55001CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
108.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10537874
|
Thermo Scientific Maybridge
CC55001DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
290.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
75754-04-0 | |
199.209 | |
CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N | |
2762870 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O |
C12H9NO2 | |
MFCD04114189 | |
5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid | |
acide 5-phénylpyridine-2-carboxylique |
Spécification
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid | |
94.5 | |
95% | |
MFCD04114189 | |
CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N | |
acide 5-phénylpyridine-2-carboxylique | |
2762870 | |
95% |
75754-04-0 | |
100.0 | |
C12H9NO2 | |
5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O | |
199.209 | |
199.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement