Learn More
Acide 5-phénylpyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 199.21 |
Pourcentage de pureté | 95% |