Learn More
Chlorure de 5-phényl-2-furoyle, Thermo Scientific Chemicals
91.91€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS 57489-93-7
Formule moléculaire C11H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.625
Numéro MDL MFCD02258033
Clé InChI YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
CID PubChem 2772079
Nom IUPAC 5-chlorure de phénylfurane-2-carbonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11315409
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50403.03
1 g
91.91€
1g
11325409
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50403.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
57489-93-7
206.625
YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
2772079
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
C11H7ClO2
MFCD02258033
5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
5-chlorure de phénylfurane-2-carbonyle
Spécification
5-Phenyl-2-furoyl chloride
C11H7ClO2
UN3261
YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
5-chlorure de phénylfurane-2-carbonyle
2772079
57489-93-7
MFCD02258033
5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
206.625
206.63
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante