Learn More
Chlorure de 5-phényl-2-furoyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325409
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57489-93-7
Formule moléculaire C11H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.625
Numéro MDL MFCD02258033
Clé InChI YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
CID PubChem 2772079
Nom IUPAC 5-chlorure de phénylfurane-2-carbonyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-2-furoyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 206.63