Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindoline, 97 %
50.45€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS 32692-19-6
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.164
Numéro MDL MFCD00005709
Clé InChI WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
CID PubChem 36219
Nom IUPAC 5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11497096
Afficher les documents
Alfa Aesar™
B25417.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11407106
Afficher les documents
Alfa Aesar™
B25417.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
32692-19-6
164.164
WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
36219
C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C8H8N2O2
MFCD00005709
5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
Spécification
5-Nitroindoline
92°C to 94°C
MFCD00005709
WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
36219
97%
32692-19-6
C8H8N2O2
5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
164.164
164.16
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 251-158-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante