Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindoline, 97 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Nitroindoline |
Point de fusion | 92°C to 94°C |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 164.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |