Learn More
Acide 5-méthoxy-2-méthyl-3-indoleacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
80.90€ - 274.37€
Identifiants chimiques
CAS 2882-15-7
Formule moléculaire C12H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Numéro MDL MFCD00005618
Clé InChI TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 5 miaa, 2-5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl, n-deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 5-methoxy-methylindoleacetic acid, deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methyl indole acetic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 76151
Nom IUPAC Acide 2-(5-méthoxy-2-méthyl-1H-indol-3-yl)acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10183620
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
147510010
1 g Flacon en verre
80.90€
1g
10367120
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
147510050
5 g Flacon en verre
274.37€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 220-734-7
Identifiant produit
  • 5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide 5-méthoxy-2-méthyl-3-indoleacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals