Learn More
Acide 5-méthoxy-2-méthyl-3-indoleacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10183620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10183620
Marque: Thermo Scientific Acros 147510010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2882-15-7 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2882-15-7
Formule moléculaire C12H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Numéro MDL MFCD00005618
Clé InChI TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 5 miaa, 2-5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl, n-deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 5-methoxy-methylindoleacetic acid, deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methyl indole acetic acid
CID PubChem 76151
Nom IUPAC Acide 2-(5-méthoxy-2-méthyl-1H-indol-3-yl)acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162°C to 165°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline