Learn More
5-Iodo-2’-désoxyuridine, ∼99 %, MP Biomedicals™ Code produit.: 11463040
compliance-icons compliance-icons
5-Iodo-2’-désoxyuridine, ∼99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11463040 Tous les produits MP Biomedicals Produits
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11463040
Marque: MP Biomedicals 0210035701
Le 5-iodo-2’-désoxyuridine (5-IUdR ; IDUrd) est un analogue de la pyrimidine (thymidine halogénée) qui a une activité antivirale contre le virus de la vaccine (orthopoxvirus) ; IDUrd est utilisé comme radiosensibilisateur dans les études sur le cancer chez l’homme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-42-2
Formule moléculaire C9H11IN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 354.10
Numéro MDL MFCD00134656
Clé InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonyme idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 5905
ChEBI CHEBI:147675
Nom IUPAC 1-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-2'-Deoxyuridine
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∼99%
Quantité 1 g
Poids de la formule 354.1
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
5-Iodo-2’-désoxyuridine, ∼99 %, MP Biomedicals™ >