Learn More
5-iuoro-2’-désoxyuridine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11379205
5-iuoro-2’-désoxyuridine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379205
500 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 11379205
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16497.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
5-Fluoro-2'-deoxyuridine acts as an antiviral and antineoplastic agent. It is also employed for renal function diagnosis. Further, it is used as an experimental anticancer agent, which shows activity against a variety of malignant neoplasms. It is also used as an inhibitor of thymidylate synthetase and DNA synthesis. In addition to this, it plays an important role in the treatment of colorectal cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, l‘alcool, l‘alcool isopropylique, le méthanol, les tampons aqueux, l‘acétone, le diméthylsulfoxyde et l‘éthanol. Insoluble dans l‘éther, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-91-9
Formule moléculaire C9H11FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 246.19
Numéro MDL MFCD00006530
Clé InChI ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonyme floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurdAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5790
ChEBI CHEBI:60761
Nom IUPAC 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Point de fusion 148°C to 151°C
Quantité 500 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 2645818
Merck Index 14,4112
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,isopropyl alcohol,methanol,aqueous buffers,acetone,dimethyl sulfoxide,and ethanol. Insoluble in ether,benzene and chloroform.
Poids de la formule 246.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252130 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2024 Catalog NumberL16497.MC,L16497.ME
Numéro de lotT26K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog NumberL16497.MC,L16497.ME
Numéro de lotM04I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL16497.MC,L16497.ME
Numéro de lotX24J047 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2023 Catalog NumberL16497.MC,L16497.ME
Numéro de lotW11J026 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog NumberL16497.MC,L16497.ME
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Floxuridine
Nom du produit
5-iuoro-2’-désoxyuridine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >