Learn More
5-cyano-4-phényl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
331.00€ - 1321.00€
Identifiants chimiques
CAS 1858240-54-6
Formule moléculaire C17H9F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 330.33
Numéro MDL MFCD22682993
Clé InChI XUFKMNGEUDCIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole
CID PubChem 98000107
Nom IUPAC 4-phényl-2 -[4 -(trifluorométhyl)phényl]-1,3 -thiazole-5 -carbonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(S1)C#N)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15404386
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58599.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15414386
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58599.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1858240-54-6
330.33
XUFKMNGEUDCIIV-UHFFFAOYSA-N
98000107
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(S1)C#N)C1=CC=CC=C1
C17H9F3N2S
MFCD22682993
4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole
4-phényl-2 -[4 -(trifluorométhyl)phényl]-1,3 -thiazole-5 -carbonitrile
Spécification
5-Cyano-4-phenyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole
C17H9F3N2S
UN3439
XUFKMNGEUDCIIV-UHFFFAOYSA-N
4-phényl-2 -[4 -(trifluorométhyl)phényl]-1,3 -thiazole-5 -carbonitrile
98000107
97%
1858240-54-6
MFCD22682993
4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(S1)C#N)C1=CC=CC=C1
330.33
330.33
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante