missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-cyano-4-phényl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]thiazole, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15414386
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1858240-54-6
Formule moléculaire C17H9F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 330.33
Numéro MDL MFCD22682993
Clé InChI XUFKMNGEUDCIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-4-phenyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole
CID PubChem 98000107
Nom IUPAC 4-phényl-2 -[4 -(trifluorométhyl)phényl]-1,3 -thiazole-5 -carbonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(S1)C#N)C1=CC=CC=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Cyano-4-phenyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 330.33
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis