Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Highly selective A1 agonist
283.00€ - 1200.00€
Spécification
Pureté | >98% |
---|---|
Type de produit | (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA |
Poids moléculaire | 379.84 |
Inhibiteurs | (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18044902
|
Tocris Bioscience™
3576/10 |
10 mg |
283.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18004542
|
Tocris Bioscience™
3576/50 |
50 mg |
1200.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Highly selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.51, 1290, 1340 and 2740 nM at A1, A3, A2A and A2B receptors respectively). Reverses formaline-induced nocifensive behavior in mice; antinociceptive.Spécification
>98% | |
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA | |
379.84 | |
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA |
Usage exclusivement réservé à la recherche