Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
Highly selective A1 agonist
Marque:  Tocris Bioscience™ 3576/10
Code produit. 18044902
  • 283.00€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA is a highly selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.51, 1290, 1340 and 2740 nM at A1, A3, A2A and A2B receptors respectively). Reverses formalin-induced nocifensive behavior in mice; antinociceptive.
Spécification
Spécification
>98%
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
(±)-5'-Chloro-5'-deoxy-ENBA
10 mg
379.84
Usage exclusivement réservé à la recherche