Learn More
5-bromobenzo[b]furane-2-chlorure de carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 383.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62878-96-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H4BrClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.483 |
Clé InChI | FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride |
CID PubChem | 2795534 |
Nom IUPAC | chlorure de 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyle |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10045762
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31202CB |
250 mg |
46.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10219282
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31202DA |
1 g |
127.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10123724
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31202DE |
5 g |
383.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
62878-96-0 | |
259.483 | |
5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride | |
chlorure de 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyle |
C9H4BrClO2 | |
FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N | |
2795534 | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl |
Spécification
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride | |
95% | |
C9H4BrClO2 | |
FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyle | |
2795534 | |
95% |
62878-96-0 | |
Flacon en verre ambré | |
5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl | |
259.483 | |
259.49 |