Learn More
5-bromobenzo[b]furane-2-chlorure de carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10045762
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 62878-96-0
Formule moléculaire C9H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.483
Clé InChI FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
CID PubChem 2795534
Nom IUPAC chlorure de 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyle
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259.49
Pourcentage de pureté 95%