Learn More
5-Bromo-1-pentène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
49.65€ - 465.32€
Identifiants chimiques
CAS 1119-51-3
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.03
Numéro MDL MFCD00000264
Clé InChI LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
CID PubChem 70704
Nom IUPAC 5-bromopent-1-ène
SMILES C=CCCCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10309310
Afficher les documents
Thermo Scientific
295170025
2.5 g Flacon en verre
49.65€
2.50g
10559073
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
295170100
10 g Flacon en verre
137.69€
10g
11904501
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
295170500
50 g Flacon en verre
465.32€
50g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1119-51-3
149.03
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
70704
C=CCCCBr
C5H9Br
MFCD00000264
5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
5-bromopent-1-ène
Spécification
5-Bromo-1-pentene
94.0
1.2600g/mL
30°C
C5H9Br
1.4620 to 1.4650
1993
5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
C=CCCCBr
149.03
149.03
1119-51-3
100.0
126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg)
94% min. (GC)
Br(CH2)3CHCH2
MFCD00000264
1.26
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
5-bromopent-1-ène
70704
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-281-4