Learn More
5-Bromo-1-pentène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10309310
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-51-3
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.03
Numéro MDL MFCD00000264
Clé InChI LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
CID PubChem 70704
Nom IUPAC 5-bromopent-1-ène
SMILES C=CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-pentene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg)
Point d’éclair 30°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3CHCH2
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4650
Quantité 2.5 g
Numéro UN 1993
Gravité spécifique 1.26
Poids de la formule 149.03
Pourcentage de pureté 95%