Learn More
5-Acétylthiophène-2-carbonitrile,97 %, Thermo Scientific™
138.00€ - 565.00€
Identifiants chimiques
CAS 88653-55-8
Formule moléculaire C7H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 151.183
Clé InChI VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
CID PubChem 2747565
Nom IUPAC 5-acétylthiophène-2-carbonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10612665
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
TL00354DE
5 g Flacon en verre ambré
138.00€
5g
10556423
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
TL00354EA
10 g Flacon en verre ambré
254.00€
10g
10236004
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
TL00354EB
25 g Flacon en verre ambré
565.00€
25g
Identifiants chimiques
88653-55-8
151.183
2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
5-acétylthiophène-2-carbonitrile
C7H5NOS
VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
2747565
CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Spécification
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
97%
2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
151.183
151.19
88653-55-8
C7H5NOS
VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
5-acétylthiophène-2-carbonitrile
2747565
97%