Learn More
5-Acétylthiophène-2-carbonitrile,97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10236004
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 88653-55-8
Formule moléculaire C7H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 151.183
Clé InChI VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
CID PubChem 2747565
Nom IUPAC 5-acétylthiophène-2-carbonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 97%