Learn More
Chlorure de 5-(2-chloro-4-nitrophényl)-2-furoyle
78.96€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS | 380594-11-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H5Cl2NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.064 |
Numéro MDL | MFCD02258011 |
Clé InChI | BQTYBZIOLAXUSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-2-chloro-4-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-chloro-4-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-1ctg9, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoylchloride |
CID PubChem | 4484926 |
Nom IUPAC | 5-(2-chloro-4-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
380594-11-6 | |
286.064 | |
BQTYBZIOLAXUSL-UHFFFAOYSA-N | |
4484926 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl |
C11H5Cl2NO4 | |
MFCD02258011 | |
5-2-chloro-4-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-chloro-4-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-1ctg9, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoylchloride | |
5-(2-chloro-4-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle |
Spécification
5-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-2-furoyl chloride | |
C11H5Cl2NO4 | |
UN3261 | |
BQTYBZIOLAXUSL-UHFFFAOYSA-N | |
5-(2-chloro-4-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle | |
4484926 |
380594-11-6 | |
MFCD02258011 | |
5-2-chloro-4-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-chloro-4-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-1ctg9, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoylchloride | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl | |
286.064 | |
286.07 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante