Learn More
Chlorure de 5-(2-chloro-4-nitrophényl)-2-furoyle
Code produit. 11365399
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380594-11-6
Formule moléculaire C11H5Cl2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 286.064
Numéro MDL MFCD02258011
Clé InChI BQTYBZIOLAXUSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-chloro-4-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-chloro-4-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-1ctg9, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoylchloride
CID PubChem 4484926
Nom IUPAC 5-(2-chloro-4-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-2-furoyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 286.07