Learn More
Code produit | Marque | Plate Compatibility | Nb par paquet | Anneaux de condensation | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plate Compatibility | Nb par paquet | Anneaux de condensation | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10574774
|
BRAND™
782153 |
Plaque en polystyrène à 536 puits | 50 | Non | 5,5 mm |
79.15€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10468053
|
BRAND™
782152 |
Plaques à 96 puits avec fond transparent et plaques à 384 puits | 50 | Non | 4,5 mm |
79.15€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10574584
|
BRAND™
782151 |
Plaque standard à 96 puits | 100 | Non | 8 mm |
95.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10337483
|
BRAND™
782150 |
Plaque standard à 96 puits | 100 | Oui | 8 mm |
81.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15600499
|
BRAND™
782155 |
Plaques 96 puits à fond transparent | 100 | Oui |
106.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en PS transparent
- L’orientation du couvercle est définie par le coin coupé
- Empilable
Couvercles avec anneaux de condensation disponibles pour plaques standard à 96 puits
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Couvercles pour microplaques BRANDplates™