Learn More
BRAND™ Couvercles pour microplaques BRANDplates
Code produit. 10574774 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque en polystyrène à 536 puits
Plaque standard à 96 puits
Plaques 96 puits à fond transparent
Plaques à 96 puits avec fond transparent et plaques à 384 puits
Nb par paquet:
50
100
Anneaux de condensation:
Non
Oui
Hauteur (métrique):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10574774
Marque: BRAND™ 782153
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour protéger les échantillons, les lots de réaction ou les cultures cellulaires de la contamination et de l’évaporation
  • Fabriqués en PS transparent
  • L’orientation du couvercle est définie par le coin coupé
  • Empilable
Couvercles avec anneaux de condensation disponibles pour plaques standard à 96 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 384/1536
Hauteur (métrique) 5,5 mm
Anneaux de condensation Non
Nb par paquet 50
Barrière anti-évaporation No
Type de produit Microplate Cover
Adhésif, adhésive None
Plage de températures (métrique) <-20°C
Type de puits All well shapes
Plate Compatibility Plaque en polystyrène à 536 puits
Coins entaillés Yes