Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres Traceable™ pour réfrigérateur / congélateur Ultra™
Surveillez deux zones différentes en même temps
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15517593
  • 88.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Support béquille pliable, micro-câble de 10 pi., montage mural, Velcro™, bandes magnétiques
Description
Description
Les thermomètres Fisher Scientific™ Traceable™ pour réfrigérateurs/congélateurs Ultra™ sont conçus pour répondre aux exigences actuelles du CDC relatives à la conservation et à la surveillance des vaccins.Surveillez deux zones différentes en même temps.
  • L’affichage triple affiche simultanément les températures min., max. et actuelles d’une sonde spécifiée
  • Smart-Alarm™, avec ses témoins visuels et sonores, indique en continu quand une condition de dépassement de plage est détectée
  • L’alarme se poursuit même une fois que l’unité est revenue dans des conditions d’absence d’alarme. Elle est programmable par incréments de 0,1°
  • Basculement °C/°F
  • Sonde de température de type flacon tampon, pour surveiller avec précision les températures dans une ou deux zones différentes de réfrigérateurs, de congélateurs, de bain-marie et d’incubateurs
  • La sonde à semi-conducteurs contenue dans un flacon miniature (1 x 2,5 po.) élimine la contamination par le mercure et les changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Le flacon miniature est rempli de glycol non toxique, généralement reconnu inoffensif (GRAS) par la FDA, afin d’éliminer les préoccupations concernant le contact avec les aliments ou l’eau potable
  • Avec un boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques à fort impact (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
  • Le micro-câble de dix pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
  • Plage : -50° à +70°C (-58° à +158°F)
  • Précision : ± 0,5°C entre -30° et +50°C, sinon ± 1°C
  • Résolution : 0,1°
Certifications
Le certificat Traceable™, numéroté individuellement en série, est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
Glycol non toxique
Traçabilité NIST
Surveillance des températures dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
7 cm
Deux sondes flacons
4 oz
Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Ultra
158°F
- 58°F
-58°F à +158°F
Oui
±0,5°C entre -30° et +50°C, sinon ±1°C
2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 po)
7 x 10,8 x 2 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
Certificat Traceable™, support béquille pliable, microcâble 10 pi, montage mural, Velcro™, bandes magnétiques
Plastique ABS
0,1°
113,4g
3 in.
70°C
- 50°C
-50°C à +70°C
Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
Numérique