Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 43 02 1600
427.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT
Spécification
Septa | |
43,2 mm | |
500 |
Gris, Rouge | |
Butyle, PTFE | |
1,6 mm |