Learn More
étalon de turbidité ratio 4000 NTU, Reagecon
Suspension de microsphères en polymère extrêmement précises (±1 %) avec une stabilité garantie de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
197.00€ - 375.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Instrumentation ratio |
---|---|
Précision | Précision plusmn;1 % NTU |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11556593
|
Reagecon
CRSR-4000-100 |
Format liquide dans un flacon en PEHD | 100 ml |
197.00€
100mL |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11566593
|
Reagecon
CRSR-4000-500 |
Format liquide en flacon en PEHD GL45 | 500 ml |
375.00€
500mL |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
- Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
- Produits certifiés
- Traçabilité NIST
- Non toxique, non cancérogène
- Très précis
- Stable
- Certification EPA
Spécification
Instrumentation ratio | |
Précision plusmn;1 % NTU |