Learn More
étalon de turbidité ratio 4000 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension de microsphères en polymère extrêmement précises (±1 %) avec une stabilité garantie de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
Marque:  Reagecon CRSR-4000-100
Code produit. 11556593
  • 197.00€ / 100mL
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
  • Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
  • Produits certifiés
  • Traçabilité NIST
  • Non toxique, non cancérogène
  • Très précis
  • Stable
  • Certification EPA
Spécification
Spécification
Instrumentation ratio
Précision plusmn;1 % NTU
100 ml
Format liquide dans un flacon en PEHD
4000 NTU plusmn;1 %