Learn More
Masterflex™ Robinet d’arrêt à 4 voies
Utilisez ces robinets d’arrêt pour de nombreuses applications. Les robinets d’arrêt à 4 voies Cole-Parmer™ sont pourvus d’un corps en PC et d’une tige en PEHD.
42.00€ - 168.00€
Spécification
Type | Robinet d’arrêt |
---|---|
Matériau | PC, HDPE |
Plug Material | Polycarbonate et PEHD |
Outlet Port | Luer Lock mâle ou Luer Slip mâle A |
Code produit | Marque | Connectors | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Connectors | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11742683
|
Masterflex™
30600-04 |
Luer, Lock mâle |
168.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11762673
|
Masterflex™
30600-03 |
Luer, Slip mâle | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Utilisez ces robinets d’arrêt pour de nombreuses applications. Les robinets d’arrêt à 4 voies Cole-Parmer™ sont dotés d’un corps en PC et d’une tige en PEHD.
- Robinet d’arrêt à quatre voies
- Utilisez des robinets d’arrêt avec raccord Luer-Lock mâle ou raccord Luer-Slip mâle
- Poignée pivotante à 360 degrés sur les robinets d’arrêt à quatre voies
Spécification
Robinet d’arrêt | |
PC, HDPE | |
Polycarbonate et PEHD | |
Luer Lock mâle ou Luer Slip mâle A |