Learn More
Masterflex™ Robinet d’arrêt à 4 voies
Click to view available options
Connectors:
Luer, Lock mâle
Luer, Slip mâle
Conditionnement:
10 pièces
Description
Utilisez ces robinets d’arrêt pour de nombreuses applications. Les robinets d’arrêt à 4 voies Cole-Parmer™ sont dotés d’un corps en PC et d’une tige en PEHD.
- Robinet d’arrêt à quatre voies
- Utilisez des robinets d’arrêt avec raccord Luer-Lock mâle ou raccord Luer-Slip mâle
- Poignée pivotante à 360 degrés sur les robinets d’arrêt à quatre voies
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt |
| Matériau | PC, HDPE |
| Plug Material | Polycarbonate et PEHD |
| Outlet Port | Luer Lock mâle ou Luer Slip mâle A |
| Connectors | Luer, Slip mâle |