Learn More
Chlorure [4-(tert-butyl)phényl]méthanesulfonyl, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 246.76 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure [4-(tert-butyl)phényl]méthanesulfonyl, Tech., Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu