Learn More
Isocyanate de 4-n-butylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.82€ - 262.31€
Identifiants chimiques
CAS 69342-47-8
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.231
Numéro MDL MFCD00013882
Clé InChI LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
CID PubChem 2796313
Nom IUPAC 1-butyl-4-isocyanatobenzène
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362367
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09957.03
1 g
24.82€
1g
11372367
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09957.06
5 g
71.05€
5g
11382367
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09957.14
25 g
262.31€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H331-H334-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ISOCYANATES, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Isocyanate de 4-n-butylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals